Learn More
Fisherbrand™ Peine de molde de gel en gradiente múltiple P2-CST, 25 dientes, 1,5 mm de grosor de diente
Click to view available options
N.° de dientes:
25
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Cuele de uno a cinco geles simultáneamente con el molde de gel en gradiente múltiple Fisherbrand™ P2-CST, uno de los dispositivos más sencillos para preparar geles en gradiente.
- Con un separador de gradientes externo, los geles pueden procesarse con facilidad y gran reproducibilidad
- Una unidad con un diseño y un formato perfectos para proporcionar años de servicio en el laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Peine, 25 dientes; grosor de diente: 1,5 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema Fisherbrand™ P2-CST |
| Tipo | Peine |
| N.° de dientes | 25 |
| Grosor de los dientes (métrico) | 1,5 mm |