Learn More
p19 INK4d Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16836553 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16836553 20 μL 20 microlitros
16826553 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16836553
Marca: Proteintech 102722AP20UL
This item is not returnable. View return policy
Rabbit Polyclonal Antibody
p19 / INK 4d is a specific inhibitor of cdk 4 / cdk 6 and is periodically expressed during cell cycle. It is maximally induced as cells enter S-phase.
Specifications
Antígeno p19 INK4d
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.23 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica CDKN2D
N.º de referencia del gen P55273, Q60773
Alias de gen CDKN2D, INK4D, P19, p19 INK4D, p19 INK4d
Símbolos de los genes Cdkn2d
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno p19 INK4d Fusion Protein Ag0415
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1032, 12581, 494444
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG