missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p130Cas Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7207914 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16856564 20 μL 20 microlitros
16846564 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16856564

Marca: Proteintech 168151AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The p130Cas (Cas for Crk-associated substrate) is a common cellular target of phosphorylation signal via v-Crk and v-Src oncoproteins. p130Cas has a unique structure that contains a Src homology (SH)-3 domain followed by multiple YXXP motifs and a proline-rich regionp130Cas is implicated in a variety of biological processes including cell adhesion, cell migration, growth factor stimulation, cytokine receptor engagement and bacterial infection. Physiological functions of p130Cas include cardiovascular development, actin filament assembly and Src-induced cell transformation.

Spezifikation

Antígeno p130Cas
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.27 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica BCAR1
N.º de referencia del gen P56945, Q61140, Q63767
Alias de gen BCAR1, CAS, CAS1, CASS1, CRK associated substrate, CRKAS, p130Cas
Símbolos de los genes BCAR1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno p130Cas Fusion Protein Ag10354
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12927, 25414, 9564
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.