missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p130Cas Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16846564 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16846564 150 μL 150 microlitros
16856564 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16846564

Marca: Proteintech 168151AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The p130Cas (Cas for Crk-associated substrate) is a common cellular target of phosphorylation signal via v-Crk and v-Src oncoproteins. p130Cas has a unique structure that contains a Src homology (SH)-3 domain followed by multiple YXXP motifs and a proline-rich regionp130Cas is implicated in a variety of biological processes including cell adhesion, cell migration, growth factor stimulation, cytokine receptor engagement and bacterial infection. Physiological functions of p130Cas include cardiovascular development, actin filament assembly and Src-induced cell transformation.

Especificaciones

Antígeno p130Cas
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.27 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica BCAR1
N.º de referencia del gen P56945, Q61140, Q63767
Alias de gen BCAR1, CAS, CAS1, CASS1, CRK associated substrate, CRKAS, p130Cas
Símbolos de los genes BCAR1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno p130Cas Fusion Protein Ag10354
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12927, 25414, 9564
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.