missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p115/USO1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16891754 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16891754 150 μL 150 microlitros
16801764 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16891754

Marca: Proteintech 135091AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The protein encoded by this gene is a peripheral membrane protein which recycles between the cytosol and the Golgi apparatus during interphase. It is regulated by phosphorylation: dephosphorylated protein associates with the Golgi membrane and dissociates from the membrane upon phosphorylation. Ras-associated protein 1 recruits this protein to coat protein complex II (COPII) vesicles during budding from the endoplasmic reticulum, where it interacts with a set of COPII vesicle-associated SNAREs to form a cis-SNARE complex that promotes targeting to the Golgi apparatus. Transport from the ER to the cis/medial Golgi compartments requires the action of this gene product, GM130 and giantin in a sequential manner.

Especificaciones

Antígeno p115/USO1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.19 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica USO1
N.º de referencia del gen O60763, P41542, Q9Z1Z0
Alias de gen P115, Protein USO1 homolog, TAP, USO1, VDP, Vesicle docking protein
Símbolos de los genes Uso1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno p115, USO1 Fusion Protein Ag4431
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56041, 56042, 8615
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.