missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
The protein encoded by this gene is a peripheral membrane protein which recycles between the cytosol and the Golgi apparatus during interphase. It is regulated by phosphorylation: dephosphorylated protein associates with the Golgi membrane and dissociates from the membrane upon phosphorylation. Ras-associated protein 1 recruits this protein to coat protein complex II (COPII) vesicles during budding from the endoplasmic reticulum, where it interacts with a set of COPII vesicle-associated SNAREs to form a cis-SNARE complex that promotes targeting to the Golgi apparatus. Transport from the ER to the cis/medial Golgi compartments requires the action of this gene product, GM130 and giantin in a sequential manner.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | p115/USO1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.19 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | USO1 |
| N.º de referencia del gen | O60763, P41542, Q9Z1Z0 |
| Alias de gen | P115, Protein USO1 homolog, TAP, USO1, VDP, Vesicle docking protein |
| Símbolos de los genes | Uso1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?