Descripción
MultiFlo FX es un dispensador de reactivos multimodo modular para microplacas de 6 a 1536 pocillos.El sistema incorpora varias tecnologías únicas en su diseño modular, como Parallel Dispense, dispensador de acceso aleatorio (RAD) y módulos de intercambio de medios automatizado (AMX) patentados
Las tecnologías del dispensador de microplacas MultiFlo FX permiten muchas aplicaciones de manipulación de líquidos desde cultivos celulares 2D y 3D hasta ensayos de normalización de concentraciones, ELISA, ensayos basados en gránulos y mucho más.Un MultiFlo FX completamente configurado sustituye hasta cinco manipuladores de líquidos, ahorrando espacio, tiempo y presupuestos de instrumentación.MultiFlo FX ofrece una automatización completa del flujo de trabajo en aplicaciones bioquímicas y de adquisición de imágenes celulares.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±5 % a 1 μl, ±2,0 % a 5 μl, ±2,0% a 10 μl |
| Tipo de producto | Dispensador de microplacas |
| Certificaciones/conformidad | Marcado CE y TUV. Conformidad con la directiva RoHS. |
| Volumen (métrico) | De 500 nl a 3000 μl/pocillo, incrementos de 1 μl |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayos de detección primaria/secundaria, almacenamiento de compuestos, investigación genómica y proteómica, ELISA, lavado celular, fijación, tinción, normalización de volumen o concentración |
| Para utilizar con (equipo) | Compatible con BioStack y automatización de terceros; compatible con incubadora automatizada BioSpa 8 |
| Incluye | 1 brazo de módulo, 1 bomba de dispensación peristáltica y 1 cartucho de bomba peristáltica con puntas de plástico |
| Interfaz | Pantalla táctil a color; cree, edite o ejecute varios protocolos integrados |
| Modelo | MFXP1 |
| Tipos de placas | Dispensación (bomba peristáltica y jeringa): Placas de PCR, profundas y estándar de 96, 384 y 1536 pocillos; 6-. Placas de 12, 24 y 48 pocillos (se puede configurar la punta de dispensación); lavado: 96 pocillos Placas estándar de 384 pocillos; placas de 6, 12, 24 y 48 pocillos (con configuración de colector compatible) |
| Mostrar más |