Descripción
Fabricados con poliestireno modificado para mayor resistencia. Los depósitos de reactivos desechables estériles Corning™ Costar™ son ideales para la carga repetitiva de pipetas multicanal.
Los depósitos de reactivos desechables estériles Costar™ son ideales para la carga repetitiva de pipetas multicanal.
- Fabricados con poliestireno modificado (blanco)
- Envasados individualmente, estériles
- Desechable
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 145 x 85 x 35 mm |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Altura (métrico) | 35 mm |
| Longitud (métrico) | 145 mm |
| N.º por caja | 100/caja |
| N.° por paquete | 1/Paq. |
| Envase | En envase individual |
| Anchura (métrico) | 885 mm |
| Mostrar más |