Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ Pouch Face Mask with Headband
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17857980 Tienda Halyard Productos
Click to view available options
:
with Headband
Código de producto. 17857980
Marca: HALYARD™ CLN3941BBG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
A three-layer mask that provides high particle, bacterial, viral filtration efficiency, and expanded breathing chamber. The mask consists of SO SOFT biocomponent technology inner lining for comfort and low linting neckguard for increased protection.
  • Designed to meet the stringent requirements of cleanroom environments
  • Manage user comfort and protection with SO SOFT inner lining, a foam nose band for comfort and fog reduction
  • Manage product contamination by providing high particle, bacterial, and viral filtration efficiency
Especificaciones
Tipo de producto Cleanroom Face Mask
Color Blanco
Fastening Type Diadema
Material Polyester, Polyethylene
Tamaño One Size
Esterilidad No estéril
Modelo Sobre, CLN3941
Certificaciones/conformidad General Product Safety Directive 2001/95/EC, ISO5/6/7/8
Contenido y almacenamiento Store in a clean, dry environment. Avoid direct sunlight or other sources of heat.
Desechables Single-use
Eficacia de filtro BFE > 98%, PFE > 98%,VFE 97%
Para utilizar con (aplicación) Cleanrooms
Sin látex Sí
Cantidad de embalaje 50/Bag, 10 Bags/Cs.
Tipo de empaquetado PE Bag
Anchura (imperial) 10 in.