Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales de vidrio transparente de rosca de 20 ml y kits de tapones de rosca con parte superior cerrada de 24 mm certificados por la especificación SureSTART™ para centelleo, nivel 2
Código de producto. 17343813 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
17343813 20 mL paquete de 500
1 options
Código de producto. 17343813 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6AK20SCIN
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice un recuento preciso de centelleo de líquidos mientras contiene cócteles radioactivos de forma segura con nuestros kits de centelleo de viales y tapones con rosca certificados con especificación Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 2.
Realice un recuento preciso de centelleo de líquidos mientras contiene cócteles radioactivos de forma segura con nuestros kits de centelleo de viales y tapones con rosca certificados con especificación Thermo Scientific™ SureSTART™ de nivel 2. Seleccione los productos de nivel 2 para aplicaciones de alto rendimiento, cuando la solidez y la reproducibilidad son fundamentales. Nuestros kits de centelleo incluyen viales de rosca de vidrio de 20 ml y tapones de polipropileno con parte superior cerrada revestidos con septos de lámina de polipropileno.
Viales y tapones de centelleo
• Fabricados con vidrio de bajo nivel de potasio para reducir el centelleo de fondo.
• Los tapones están revestidos de papel de aluminio para contener cócteles de centelleo con niveles bajos de radionucleidos.
• Los viales de 20 ml son compatibles con la mayoría de los contadores de centelleo automatizados.
Kits certificados con especificación
Para el análisis diario
Todos los productos SureSTART están certificados para cumplir con las especificaciones de los parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.
Los niveles de rendimiento de SureSTART
• Nivel 1: Análisis diarios
Cromatografía aprobada
Los productos SureSTART de nivel 1 tienen un coste optimizado, son aptos para todo tipo de instrumentos y su calidad ha sido probada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad necesarios para los análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, RI y FID.
• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento
Cuando la solidez y la reproducibilidad son clave
Los productos SureSTART de nivel 2 tienen un contenido de metal muy bajo, extraíbles y lixiviables para garantizar que se cumplen los altos estándares que necesita para satisfacer sus requisitos normativos. Estos productos admiten análisis rutinarios y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.
• Nivel 3: Alto rendimiento
Cuando la sensibilidad es una necesidad
Los productos SureSTART de nivel 3 se envasan en salas limpias para protegerlos de los factores ambientales. Contienen los niveles más bajos de metales, extraíbles y lixiviables para garantizar una sensibilidad y selectividad uniformes y reproducibles para los analitos más exigentes. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de las muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Blanco
Diámetro de la abertura (métrico) 15 mm
Diámetro interior (métrico) 27,5 mm
Material Vidrio transparente
Volumen (métrico) 20 mL
Septo Lámina de polipropileno de plata
Incluye 500 viales y tapones
Tamaño de la abertura (métrico) 24 mm
Línea de productos SureSTART nivel 2
Volumen total (métrico) 20 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Parte superior de rosca cerrada, nivel 2
Cantidad 5 Packs of 100 vials ea.
Grosor (métrico) 1 mm
Tamaño del tapón 24 mm
Marking Spot No
Septa Size (Metric) 24 mm
Tipo de vial Vial de vidrio de rosca de 2 ml, nivel 20
Certificaciones/conformidad Certificación de especificación
Altura (métrico) 57 mm
Tipo de producto Kit de tapones y viales con certificación de especificación para centelleo, nivel 2