Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales certificados de rosca corta de 9 mm, vidrio transparente, 1,5 ml, tapón de rosca de PP, orificio central, septo de silicona/PTFE
Código de producto. 16475359 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
< 1,6/ml
< 1,85/ml
Marking Spot:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Volumen (métrico) Marking Spot unitSize
16475359 < 1,85/ml Sí paquete de 100
13428238 < 1,6/ml No paquete de 100
15562320 < 1,85/ml No paquete de 100
3 options
Código de producto. 16475359
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Kit certificado, incluye 100 viales y 100 tapones con septos premontados.
  • Kit certificado ND9
  • 9mm
  • Vidrio
  • Transparente
  • 1,5 ml
  • Tapón de rosca
  • Orificio central (6 mm)
  • Polipropileno
  • Silicona/PTFE
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Azul
Descripción Con etiqueta
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) < 1,85/ml
N.° por paquete 100
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 9-425
Marking Spot Sí
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto 1ª clase hidrolítica