Descripción
- Admite tubos de recogida de sangre y de cultivo de fondo cónico, plano o redondo, y de 13 y 16 mm de todas las marcas
- Única gradilla de 4 vías disponible con una conexión de seis vías
- Enlace pocillos de tamaños similares o diferentes, de extremo a extremo o en paralelo, en cualquier orientación
- Personalice la gradilla para que se ajuste al número de pocillos necesarios; se pueden unir infinitas unidades o utilizar una unidad independiente
- Los pocillos espaciados uniformemente ayudan a eliminar los errores de pipeteo, lo que permite unos resultados más precisos
- Identificación alfanumérica moldeada para una rápida localización y recuperación de los tubos
- Sólida, fabricada en polipropileno resistente a productos químicos y fácil de limpiar
- Las gradillas pueden usarse en baños de agua y colocarse en congeladores
- Paquete de colores variados disponible para opciones de codificación de colores
- EE.UU. pendientes
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Divisores de células | No |
| Declaraciones de limpieza | Se limpian con detergentes suaves y son esterilizables en autoclave |
| Cierre incluido | No |
| Descripción | Paquete de 5 gradillas clínicas de 4 vías |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Varios: Azul, Morado, Verde, Rojo, Natural |
| Admite | Tubos, Tubes (16 mm) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 18 |
| Forma | Rectángulo |
| Mostrar más |