Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales para capsular de 11 mm, vidrio ámbar, tapón de aluminio, septo de silicona/PTFE, preencapsulados
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Barnizado transparente |
| Material (revestimiento) | Silicona/PTFE |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| N.° por paquete | 100 |
| Material del cierre | Aluminio |
| Tipo de tapón | Tapón para encapsular |
| Marking Spot | Sí |
| Mostrar más |