Descripción
- Sensor: termopar de tipo K
- Cable: PFA aislado con revestimiento blanco de PFA
- Colores internacionales: Tapa: verde, +ve verde, y -ve blanco
- Cable fundido en el cuerpo
- Respuesta: 50 %, 6-14 segundos.
- Se suministra con minienchufe
- Inerte y no contaminante
- Resistente a la presión
- Intervalo de temperatura de -180 °C a +280 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sonda de termopar tipo K de PTFE Fisherbrand™ |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Cantidad | 1 |
| Tipos de sensores | Termopar de tipo K |
| Tiempo de respuesta | 50 %, de 6 a 14 s |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -180 °C a +280 °C |
| Dimensiones (L x An) | 400 x 8 mm |
| Longitud (métrico) | 2 m (cable) |