Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de purificación de agua Barnstead™ Smart2Pure™ Pro
Código de producto. 15980206
Click to view available options
Modelo:
Smart2Pure Pro 16 UV/UF con depósito de 30 l: sistema completo
Smart2Pure Pro 16 UV/UF con depósito de 60 l: sistema completo
Smart2Pure Pro 16 UV/UF y tanque de 30 l
Smart2Pure Pro 16 UV/UF y tanque de 60 l
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. 15980206
Marca: Thermo Scientific™ 50157873
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
¡Todo en uno! El sistema Smart2Pure™ Pro es un sistema compacto que convierte agua corriente en agua de tipo 1 según las normativas ASTM. El sistema Smart2Pure Pro UV/UF de 16 LPH ofrece opciones de depósito de 30 o 60 l que permiten personalizar la capacidad de almacenamiento y dispensar agua de tipos 1 y 2 según las normativas ASTM.
¡Todo en uno! El sistema Smart2Pure™ Pro es un sistema compacto que convierte agua corriente en agua de tipo 1 según las normativas ASTM. El sistema Smart2Pure Pro UV/UF de 16 LPH ofrece opciones de depósito de 30 o 60 l que permiten personalizar la capacidad de almacenamiento y dispensar agua de tipos 1 y 2 según las normativas ASTM.
Economía duradera:
  • La purificación del agua se realiza en cartuchos independientes con conexiones rápidas Aquastop que facilitan la sustitución.
  • Módulo 1  cartuchos de ósmosis inversa que eliminan hasta el 99 % de las impurezas del agua corriente.
  • Módulo 2  incluye un cartucho de pulidor que contiene una resina ultrapura de alta calidad para una pureza uniforme y una larga duración del cartucho.
Fácil de utilizar:
  • La dispensación es fácil y dispone de una velocidad variable para controlar el flujo.
  • La pantalla se puede inclinar para una lectura óptima.
  • Interfaz de usuario simplificada
Opciones de colocación:
  • Colocación en la mesa de laboratorio
  • Montaje en la pared
Nuevas características:
  • El modo de espera automático recircula el agua del sistema cuando no está en uso para mantener la pureza
  • El detector de fugas corta el suministro de agua y apaga el sistema si se detecta una fuga
  • Las alertas muestran en la pantalla cuándo se deben reemplazar los consumibles
  • Monitorización de la calidad del agua por ósmosis inversa
  • Ultrafiltro en línea con gran área de superficie para eliminar endotoxinas y nucleasas.
  • Los parámetros del sistema están protegidos mediante código para evitar cambios accidentales de los ajustes
Smart2Pure Pro ofrece opciones de depósitos de 30 o 60 l:
  • La amplia abertura facilita la limpieza manual.
  • El filtro esterilizado de ventilación y el desbordamiento del depósito ofrecen protección frente a la contaminación por microorganismos.
  • El absorbente de CO2  opcional evita que aumenten los valores del TOC a causa de la transferencia de CO2 .
  • El depósito de polietileno es opaco a la luz.
  • La bomba de recirculación protege el agua de alta pureza de la proliferación bacteriana durante los periodos de reposo y mantiene el valor de conductividad bajo.
  • Montaje en pared opcional para un sencillo ahorro de espacio.
  • Salida de fondo cónico que permite un drenaje completo y una limpieza y desinfección eficaces. 
Dispensador manual opcional:
  • Obtenga una mayor flexibilidad añadiendo un dispensador manual con cable de 3 m (n.º de pieza: 50138221)
Garantía:  1 año, piezas y mantenimiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Retención bacteriana 0,99
Conductividad Tipo 1: 0.055 μs/cm y Tipo II: De 0,067 a 0,1 μS/cm
Contenido bacteriano < 0,01 UFC/ml
Feedwater Connector 1,9 cm (3/4 pulg.) NPT y 1,27 cm (1/2 pulg.) NPT
Monitorización del agua de suministro No
Fuente del agua de suministro Corriente
Caudal Hasta 1 l/min
Tipo de agua producto agua de tipo 1 y 2
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring No
Carbono orgánico total (COT) De 1 a 5 ppmm
Tipo Sistema de purificación de agua
Presión del agua de suministro De 1 a 6 bar
Incluye El sistema completo incluye el sistema de pretratamiento Barnstead con cartuchos, cartucho OI/pretratamiento, cartucho de pulidor ultrapuro, filtro esterilizado de 0,1 μm, lámpara UV, filtro de UF, depósito de 30 l, filtro de ventilación de CO2, desbordamiento esterilizado y soporte para montaje del sistema en pared.
Modelo Smart2Pure Pro 16 UV/UF con depósito de 30 l: sistema completo
Presión de funcionamiento De 1 a 6 bar
Partículas > 0,2 µM/ml <1
Rendimiento de filtrado 16 l/h a 10 °C
Consumo de energía 0,12 kW
Caudal de OI 16 l/h
Anchura (métrico) 305 mm
Altura (métrico) 545 mm
Fondo (métrico) 300 mm
Peso (métrico) 22 kg
Requisitos eléctricos 100/240 V/50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Frecuencia 50/60 Hz
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.