Learn More
BINDER™ Serie ED-S Solid.Line Cámaras de calor y de secado
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15953052 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
EDS056-230 V
EDS115-230 V
Capacidad (métrico):
62 l
118 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Capacidad (métrico) unitSize
15953052 EDS056-230 V 62 l cada uno
15973052 EDS115-230 V 118 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15953052 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 90900014
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Los nuevos productos Solid.Line convencen por la fiabilidad y la calidad probadas de BINDER. Son aptos para secado y almacenamiento térmico. Las características de rendimiento de Solid.Line se adaptan a la aplicación correspondiente y, por ello, se utilizan en investigación y en control de calidad.
  • Intervalo de temperatura: De +7 °C por encima de la temperatura ambiente a +250 °C
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Convección natural.
  • Válvula de aire de escape ajustable
  • Controlador con función de temporizador
  • 1 gradilla cromada, incl. soportes de estante
  • Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente integrado de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
Especificaciones
Capacidad (imperial) 2.2 cu. ft.
Tipo de convección Gravedad
Descripción EDS056-230 V, estándar, serie ED-S Solid.Line: cámaras de secado y calentamiento con convección natural, 62 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz
Capacidad (métrico) 62 l
Temperatura (métrico) Temperatura ambiente de +7 °C a 250 °C
Tipo Cámara de secado y calentamiento
Pantalla LED
Material Acero inoxidable
Modelo EDS056-230 V
Tipo de tapón NEMA 5-15 P
Dimensiones interiores (F x An x Al) 400 x 350 x 440 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 614 x 577 x 625 mm
Peso (métrico) 36 kg
Tensión 230 V
Vataje 1,05 kW
Amperaje 6,3 A
Frecuencia 50/60 Hz
Tecnología de convección APT.line™ technology