Learn More
BD Set ELISA IL-6 humano
Código de producto. 15818028
Change view
Click to view available options
Suficiente para:
Veinte placas de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Suficiente para unitSize
15818028 Veinte placas de 96 pocillos 1 set
1 options
Código de producto. 15818028
Marca: BD 555220
Includes
Captura de anticuerpos, detección de anticuerpos, reactivo enzimático, patrones y certificado de instrucción/análisis
Un inmunoensayo con diferente sensibilidad y rango dinámico
Se utiliza para desarrollar ensayos de inmunoabsorción enzimática (ELISA) para IL-6 humana natural o recombinante en suero, plasma y sobrenadantes de cultivo celular
Ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 4,7 a 300 pg/ml
Tipo de producto Juego ELISA para IL-6 humana
Suficiente para Veinte placas de 96 pocillos
Para utilizar con (aplicación) Desarrollar ELISA para IL-6 humana natural o recombinante en suero, plasma y sobrenadantes de cultivo celular
Contenido del kit Anticuerpo monoclonal (captura) de IL-6 de antihumano, Anticuerpo monoclonal (detección)de IL-6 humano biotinilado, Certificado de instrucción/análisis, IL-6 humana recombinante liofilizada (estándar), Conjugado de HRP-estreptavidina
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para uso exclusivo en investigación