Learn More
Testo™ Saveris 2-T1: registrador de datos de temperatura Wi-Fi con sensor de temperatura NTC interno
Código de producto. 15781347
Change view
Click to view available options
Memoria de datos:
10 000/canal
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Memoria de datos unitSize
15781347 10 000/canal cada uno
1 options
Código de producto. 15781347
Marca: Testo™ 0572 2031
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mide y registra de forma fiable los valores de temperatura con un sensor interno durante largos períodos.Las mediciones están disponibles en cualquier momento, en cualquier lugar, a través de la nube de Testo, a través de un dispositivo conectado a Internet, como una tablet, un PC o un smartphone.
  • Sensor de termistor NTC de temperatura interna
  • Pantalla grande de fácil lectura
  • Transmite datos automáticamente a través de redes Wi-Fi de 2,4 GHz
  • Almacena hasta 10 000 valores (temperatura)
  • Testo Saveris 2-T1 almacena todos los valores de temperatura medidos y los transmite directamente mediante Wi-Fi a la nube de Testo
  • Las mediciones están disponibles en cualquier momento, en cualquier lugar, a través de la nube de Testo, a través de un dispositivo conectado a Internet, como una tablet, un PC o un smartphone
  • Ver sus datos es tan sencillo como registrar su registrador de datos en su cuenta de la nube de Testo
  • La velocidad de medición se puede ajustar de 5 segundos a 24 horas
  • Puede utilizar la función de alarma para recibir alarmas inmediatas por correo electrónico o mensaje de texto SMS (opcional) cuando se superen los valores límite
  • Los valores de medición actuales, las infracciones de valor límite y la duración restante de la batería son visibles en la pantalla del registrador de datos
  • Las baterías estándar (AA) tienen una vida útil de 24 meses, y el usuario puede cambiarlas en cualquier momento
  • La capacidad interna de almacenamiento de datos del registrador de datos Wi-Fi es de 10 000 valores de medición por canal/tipo de medición
  • La carcasa IP65 resistente es adecuada para cualquier tipo de entorno
Especificaciones
Memoria de datos 10 000/canal
Incluye Registrador de datos mediante Wi-Fi Testo Saveris 2-T1, cable micro USB, soporte para montaje en pared con bloqueo, pilas (4 AA), manual de instrucciones, documentación de calibración de fábrica
Certificaciones/conformidad EN 12830
Clasificación IP IP 65
Exactitud (temperatura) ±0,5 °C
Resolución de temperatura 0,1 °F/0,1 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 95 x 75 x 30,5 mm
Peso (métrico) 240 g
Requisitos eléctricos 4 pilas AA AlMn; unidad de alimentación opcional; para temperaturas inferiores a -10 °C, utilice las pilas Energizer 0515 0572