Learn More
Mbp Molecular Bio Products Surface Decontaminant DNA AWAY, Bottle 4L
Marca: Mbp Molecular Bio Products 7012-11
141.60 EUR hasta el 2026-06-30
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27925" para aplicar la oferta.
Surface Decontaminant DNA AWAY, Bottle 4L