Learn More
Fisherbrand™ Vial con cuello para encapsular de 13 mm, vidrio transparente
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 14,7 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
| Estilo de cuello | Para capsular |
| Tipo de empaquetado | CleanPack, caja de polipropileno |
| Volumen residual (métrico) | <400 μl |
| Volumen de trabajo (métrico) | 4,1 ml |
| Estilo de la base | Fondo plano |
| Mostrar más |