Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales de rosca corta de 9 mm, vidrio transparente, 1,5 ml, tapón de rosca de PP, orificio central, septo de caucho rojo/PTFE
Código de producto. 15186425 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sí
Material:
Vidrio
Vidrio de primera clase hidrolítica
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 100
Código de producto. Marking Spot Material unitSize
15186425 Sí Vidrio 1 set
11505934 No Vidrio de primera clase hidrolítica paquete de 100
12306202 No Vidrio paquete de 100
3 options
Código de producto. 15186425
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
  • ND9
  • 9 mm
  • Vidrio
  • Transparente
  • 1,5 ml
  • Tapón de rosca
  • Orificio central (6 mm)
  • Polipropileno
  • Caucho rojo/PTFE
  • 1,0mm de espesor
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Azul
Material (revestimiento) Caucho y teflón rojos
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) < 1,85/ml
N.° por paquete 100
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 9-425
Marking Spot Sí
Altura (métrico) 32 mm