Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales de rosca corta de 9 mm, PP, transparentes, 1.5 ml, tapón de rosca de PP, orificio central y septum de PTFE/silicona
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,4 ml
1,85 ml
< 1,85/ml
Precortados:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Azul |
| Material (revestimiento) | Silicona/PTFE |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Polipropileno |
| Precortados | Sí |
| Volumen (métrico) | 1,85 ml |
| N.° por paquete | 100 |
| Estilo de la base | Fondo con forma ligeramente cóncava |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Mostrar más |