Learn More
Fisherbrand™ Mezclador vorticial de infrarrojos ZX4
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Órbita:
4,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Eficiencia optimizada:
- La vibración se inicia cuando el sensor IR detecta el tubo (patente de VELP)
- Sin fatiga al no requerir presión
- Elimina las lesiones por esfuerzo repetitivo
- Sensor IR y modo continuo
- Funcionamiento con velocidad variable, controlada electrónicamente hasta 3000 rpm
- Gran selección de accesorios para adaptarse a tubos, placas y matraces
- Modelo con tensión/frecuencia universal
- Los accesorios encajan con una sencilla presión
- Resistencia óptima a sustancias químicas de la carcasa de tecnopolímero
- Excelente estabilidad con base de aleación de cinc
- Patas de caucho antideslizantes y grandes para mantenerse en la posición necesaria
- Protección IP 42 contra partículas y líquidos
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 4,5 mm |
| Intervalo de velocidad | De 0 a 3000 rpm |
| Vataje | 15 W |
| Tipo de producto | Mezcladora vorticial de infrarrojos |
| Material | Aleación de zinc, tecnopolímero |
| Fondo (métrico) | 165 mm |
| Altura (métrico) | 130 mm |
| Anchura (métrico) | 150 mm |
| Peso (métrico) | 2,7 kg |
| Modelo | ZX4 |
| Mostrar más |