missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Brilliance™ Listeria

Código de producto. 13225369
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Formato:
Monoplaca de 90 mm
Tipo de medios:
Listeria Brilliance
Origen de fabricación:
Alemania
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Formato Tipo de medios Origen de fabricación unitSize
13225369 10/paq. Monoplaca de 90 mm Listeria Brilliance Alemania paquete de 10
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13225369

Marca: Thermo Scientific™ PO5165A

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Cultive y diferencie especies de Listeria en los alimentos con este medio cromogénico que, cuando se utilizan con el caldo Listeria One Broth puede recortar dos días de los resultados en comparación con otros métodos.

Cultive y diferencie especies de Listeria monocytogenes y Listeria en muestras de alimentos utilizando Listeria Thermo Scientific™ Brilliance™ con el método Precis (Listeria One Broth) para obtener resultados 48 horas antes que con los métodos tradicionales.

Aísle e identifique provisionalmente especies de Listeria monocytogenes y Listeria en muestras de alimentos utilizando una alternativa rentable y sensible al tiempo a la versión ISO.

El agar para listeria Brilliance utiliza el cromógeno X-glucósido para la identificación provisional de especies de Listeria. La ß-glucosidasa escinde este cromógeno común a todas las especies de Listeria. Los agentes selectivos (cloruro de litio, poliximina B y ácido nalidíxico) inhiben en el medio otros microorganismos que poseen esta enzima, como los enterococos, mientras que la anfotericina inhibe el crecimiento de levaduras y mohos presentes en la muestra. La Listeria monocytogenes y la Listeria ivanovii patógena se diferencian por su capacidad de producir la enzima fosfolipasa (lecitinasa). Esta enzima hidroliza la lecitina en el medio y produce un halo blanco opaco alrededor de la colonia.

Este producto se puede utilizar con el caldo de enriquecimiento One Broth Listeria (CM1066B) para obtener resultados en un plazo de dos días en lugar de 3 a 5 días con el método validado por AFNOR.

No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.

Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad Validación AFNOR con el método Precis
Color Amarillo miel, transparente
Contenido y almacenamiento De 6 °C a 12 °C
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de medios Listeria Brilliance
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 17 g ± 5 %
Tipo de empaquetado Embolsado en línea, una sola capa
Cantidad 10/paq.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.