Learn More
Fisherbrand™ Criocajas de polipropileno
Código de producto. 11856903 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Negro
Rojo
Verde
Admite:
1 a 2 mL
3 a 5 mL
81 Puestos
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Color Admite unitSize
11856903 Azul 1 a 2 mL paquete de 5
11896903 Verde 3 a 5 mL paquete de 5
11806913 Azul 3 a 5 mL paquete de 5
11846903 Verde 1 a 2 mL paquete de 5
11856893 Natural 1 a 2 mL paquete de 5
11836903 Rojo 1 a 2 mL paquete de 5
11866903 Natural 3 a 5 mL paquete de 5
11886903 Rojo 3 a 5 mL paquete de 5
11826903 Amarillo 1 a 2 mL paquete de 5
11876903 Amarillo 3 a 5 mL paquete de 5
12972141 Negro 81 Puestos paquete de 5
11 options
Código de producto. 11856903
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estas cajas de polipropileno con insertos de rejilla para almacenamiento a temperaturas muy bajas. Las criocajas de polipropileno Fisherbrand ™ son idóneas para el almacenamiento y transporte de muestras.
  • Esterilizable en autoclave, resistente a temperaturas de - 90°C a +121°C
  • Polipropileno de alta calidad
  • Disponibles en color natural y varios colores
  • Rejilla de 81 puestos y 9 x 9, con codificación numérica
  • Bisagra sólida con tapa a presión segura
  • Apilables para el transporte seguro
  • Orificios de drenaje en la parte inferior para líquidos de condensación
  • Insertos de rejilla extraíbles
  • También se pueden utilizar para recipientes grandes si se retiran los insertos de rejilla. Para el almacenamiento y transporte de muestras.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 mL
Tipo de tapón Tapa a presión
Color Azul
Material Polipropileno
Forma Cuadrada
Tipo Caja criogénica
Admite 1 a 2 mL
Incluye Identificación digital apilable, tapa con bisagra translúcida
Temperatura máxima 121°C
Temperatura mín. (métrico) -90°C
Cantidad 5 Paq.
Longitud (métrico) 133 mm
Altura (métrico) 52 mm
Peso (métrico) 0,4 kg