Learn More
Fisherbrand™ Gradillas de cuatro posiciones para tubos con bloqueo
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11770045 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo fluorescente
Azul
Naranja fosforito
Natural
Rosa fluorescente
Surtido (azul, verde, naranja, rosa, amarillo), Green, Yellow, Orange, Pink
Verde fluorescente
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. 11770045
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Personalice su gradilla de tubos. Las gradillas para tubos de cuatro posiciones con bloqueo Fisherbrand™ emplean un ingenioso sistema de gradillas de 4 posiciones con bloqueo. Gire las gradillas para sujetar tubos de 50 ml, 15 ml, 1,5 ml o 0,5 ml y, a continuación, conéctelas hasta obtener el tamaño de gradilla que necesite. Fabricado con polipropileno esterilizable en autoclave y resistente.
Personalice su gradilla de tubos. Las gradillas para tubos de cuatro posiciones con bloqueo Fisherbrand™ emplean un ingenioso sistema de gradillas de 4 posiciones con bloqueo. Gire las gradillas para sujetar tubos de 50 ml, 15 ml, 1,5 ml o 0,5 ml y, a continuación, conéctelas hasta obtener el tamaño de gradilla que necesite. Fabricado con polipropileno esterilizable en autoclave y resistente.
  • Tubos de 50 ml, 4 pocillos (30 mm de diámetro), tubos de 15 ml, 12 pocillos (17,5 mm de diámetro), tubos de 0,5 ml, 32 pocillos (8,2 mm de diámetro), tubos de 1,5/2,0 ml, 32 pocillos (11,6 mm de diámetro)
  • Fabricadas con polipropileno
  • Esterilizable en autoclave
Información de órdenes
Dimensiones: 5 de L x 8.9 de An x 17.8 de Al cm (2 x 3.5 x 7 pulg)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos (4 tubos cónicos de 50 ml, 12 tubos cónicos de 15 ml, 32 microtubos de 1,5 ml o 32 microtubos de 0,5 ml)
Material Polipropileno
Posiciones 4, 12, 32
Forma Rectángulo
Apilables Yes, Interlocking
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 17,4 x 9,5 x 5,2cm
Longitud (métrico) 17,4 cm
Longitud (imperial) 6,9 in
Anchura (imperial) 3,7 in
Altura (imperial) 2 in
Tipo de producto Gradilla de microtubos de 4 vías
Estantes None
Altura (métrico) 5,2 cm
matriz, red, conjunto 4 x 8, 1 x 4, 2 x 6
Anchura (métrico) 9,5 cm