Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad Spider Red Flash
Código de producto. 11759305
Change view
Click to view available options
:
Revestimiento de la lente: Revestimiento antiniebla y antiarañazos
Código de producto.
11759305 Revestimiento de la lente: Revestimiento antiniebla y antiarañazos
1 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 11759305
Marca: Bollé Safety SPIFLASH
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Gafas de seguridad de aspecto deportivo que proporcionan protección para actividades al aire libre. Las gafas de seguridad Bollé Safety Spider Red Flash vienen con lentes antiarañazos.
  • Lentes Red Fash.
  • Revestimiento antiarañazos.
  • Revestimiento antivaho.
  • Las lentes y la montura resisten una bola de 6 mm y 0,86 g a 45 m/s.
  • Las lentes y la montura protegen contra partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.
  • Resistencia mínima garantizada de las gafas de protección contra riesgos cotidianos, como dejar caer las gafas de protección al suelo, envejecimiento por exposición a la luz, exposición al calor o la corrosión, etc. (máxima protección para gafas).
  • Certificado de norma europea CE disponible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de norma europea CE disponible.
Revestimiento de lente Antivaho, Resistente a los arañazos
Tinción de lente Red Flash
Tipo de producto Gafas de seguridad
N.° por paquete 1 unidad
Lens Material Policarbonato