Learn More
Fisherbrand™ Tapones rojos
Código de producto. 11547153 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
19 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
11547153 19 mm paquete de 100
1 options
Código de producto. 11547153
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con plástico virgen químicamente resistente, los tapones Bacti-Caps™ ofrecen un sellado positivo y firme de los tubos de cultivo que permite un intercambio de gases controlado. Son ideales para su uso en laboratorios de ciencias, investigación y de otro tipo.
  • Bacti-Caps™  para tubos de ensayo sin reborde
  • Proporcionan un cierre positivo y firme en los tubos de cultivo que permite un intercambio de gas controlado, por lo que son una alternativa más práctica a los tapones de lana de algodón
  • Adecuados para los tubos de ensayo estándar de cualquier tamaño, se adaptan a los tubos sin reborde y a los de plástico con un diámetro exterior de 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm y 38 mm 
  • Las tres aletas flexibles moldeadas en la pared interior de cada tapón garantizan un sellado positivo, incluso cuando hay variaciones menores en el tamaño del tubo
  • Los tapones Bacti-Caps™ están hechos de plástico virgen químicamente resistente, por lo que no se ven afectados por los medios de cultivo, la mayoría de los ácidos, los álcalis, los alcoholes o los ésteres
  • Fomentan el crecimiento del cultivo
  • Codificado con color
  • Intercambio de gas controlado
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 19 mm
Tipo de producto Tapón
Color Rojo
Cantidad Paquete de 100
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo sin reborde