Learn More
Fisherbrand™ Vial de vidrio de anillo a presión de 11 mm, boca ancha, transparente
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Descripción | CleanPack |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 1,9 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | HPLC |
| Estilo de cuello | Anillo a presión |
| Tipo de empaquetado | CleanPack, caja de polipropileno |
| Volumen residual (métrico) | < 100 µl |
| Volumen de trabajo (métrico) | 1,5 ml |
| Mostrar más |