Learn More
Thermo Scientific™ Cajas de almacenamiento
Código de producto. 10696335 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
100 tubos criogénicos
81 tubos criogénicos
Criotubos de 3 y 4 mL
Tubos criogénicos
Viales de 1, 1,5 y 2 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
12,7 x 12,7 x 8 cm (5 x 5 x 3 in)
12.7 x 12.7 x 5 cm (5 x 5 x 2 in)
13,4 x 13,4 x 5,1 cm (5,3 x 5,3 x 2 in)
13,4 x 13,4 x 8,0 cm (5,3 x 5,3 x 3,1 in)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 12
Código de producto. Admite Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
10696335 81 tubos criogénicos 12.7 x 12.7 x 5 cm (5 x 5 x 2 in) cada uno
11976924 Tubos criogénicos 12,7 x 12,7 x 8 cm (5 x 5 x 3 in) paquete de 12
11814560 81 tubos criogénicos 12,7 x 12,7 x 8 cm (5 x 5 x 3 in) 1 PCS
11349341 100 tubos criogénicos 12.7 x 12.7 x 5 cm (5 x 5 x 2 in) cada uno
13487248 Criotubos de 3 y 4 mL 13,4 x 13,4 x 8,0 cm (5,3 x 5,3 x 3,1 in) cada uno
13467248 Viales de 1, 1,5 y 2 mL 13,4 x 13,4 x 5,1 cm (5,3 x 5,3 x 2 in) cada uno
13457238 Viales de 1, 1,5 y 2 mL 13,4 x 13,4 x 5,1 cm (5,3 x 5,3 x 2 in) cada uno
7 options
Código de producto. 10696335
Marca: Thermo Scientific™ 820002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacene una gran variedad de viales y tubos mediante estas cajas de almacenamiento de cartón para su uso en ultracongeladores.
Almacene una gran variedad de viales y tubos mediante cajas de almacenamiento Thermo Scientific™ para su uso en ultracongeladores.
  • Cajas con tapas, robustas y resistentes al agua para el almacenamiento de muestras.
  • Disponibles en alturas de 5,1 y 7,6 cm con bases cuadradas de 13,3 x 13,3 cm
  • Los divisores de caja incluidos, excepto 5956
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Material Tablero de fibra
Forma Cuadrada
Tipo Caja criogénica
Para utilizar con (equipo) Ultracongeladores de temperatura ultrabaja Thermo Scientific
Admite 81 tubos criogénicos
Incluye Separadores
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12.7 x 12.7 x 5 cm (5 x 5 x 2 in)
Longitud (imperial) 5 in
Longitud (métrico) 12,7 cm
Anchura (imperial) 5 in
Anchura (métrico) 12,7 cm
Altura (imperial) 2 in
Altura (métrico) 5 cm
Peso (métrico) 0,99 kg