Learn More
Thermo Scientific™ SS Agar (Dehydrated)
Descripción
Isolate and identify Salmonella and Shigella species from clinical or food samples with this selective medium.
Isolate and identify Salmonella and Shigella species from clinical or food samples with Thermo Scientific™ Oxoid™ SS Agar (Dehydrated). Differentiation of Salmonella and Shigella is achieved by incorporation of lactose in the medium. Organisms which ferment lactose produce acid which, in the presence of the neutral red indicator, results in the formation of red colonies. Salmonella, Shigella, and other non-lactose-fermenting organisms appear as transparent or straw coloured colonies on SS Agar.
Salmonella y Shigella son las principales causas de la enfermedad intestinal bacteriana cuya transmisión se produce por la ruta fecal oral, por contacto entre personas o por la ingestión de agua o alimentos contaminados.
El Agar de SS es un medio selectivo diferencial para el aislamiento de especies de Shigella y Salmonella a partir de muestras patológicos, alimentos sospechosos, etc.
- Fácil lectura: los fermentadores de la lactosa (colonias rojas) son fáciles de diferenciar de los no fermentadores de la lactosa como Shigella y Salmonella (colonias de color paja a incoloras).
- Selectivo: debido a la inclusión de sustancias inhibidoras selectivas de color verde brillante, sales biliares, tiosulfato y citrato, la mayoría de los organismos grampositivos y coliformes se inhiben.
El tiosulfato en combinación con el hierro actúa como indicador de la producción de sulfuro, lo cual se indica mediante el ennegrecimiento en los centros de las colonias.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Agar de SS |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Agar |
| Cantidad | 500 g |
| Producción | Para medios de 7,9 l |
For Laboratory Use Only