Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales para capsular de 11 mm, vidrio transparente, tapón de aluminio, septo de caucho natural/PTFE
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Barnizado transparente |
| Material (revestimiento) | Caucho natural/butilo/TEF |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| Incluye | 11 09 0356 + 11 03 0300 |
| N.° por paquete | 100 |
| Material del cierre | Aluminio |
| Tipo de tapón | Tapón para encapsular |
| Mostrar más |