Learn More
Fisherbrand™ Vial con cuello de rosca, rosca 15-425, vidrio, transparente
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 16,6 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 8,9 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento |
| Estilo de cuello | Rosca |
| Tipo de empaquetado | CleanPack, caja de polipropileno |
| Volumen residual (métrico) | 800 μl |
| Volumen de trabajo (métrico) | 8 ml |
| Estilo de la base | Fondo plano |
| Mostrar más |