Learn More
Acetona, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosDescripción
C3H6O, número CAS-67-64-1, 2,5 l, 56 grados C, incoloro, 58,08 g/mol, -95 grados C, 8765, botella de plástico HDPE, líquido, 247 mbar a 20 grados C, 0,32 mPaS a 20 grados C
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| CAS | 67-64-1 |
| Presión de vapor | 247mbar at 20°C |
| Viscosidad | 0.32 mPaS at 20°C |
| Densidad del vapor | 2 |
| Forma física | Líquido |
| Fórmula molecular | C3H6O |
| Número MDL | MFCD00008765 |
| Color | Incolora |
| pH | 7 |
| Mostrar más |