Learn More
BRAND™ Cámaras de recuento Blaubrand™ Neubauer
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Incluye:
Con pinzas de resorte
Sin abrazaderas de resorte
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- Rayado doble
- Con o sin abrazaderas de resorte
- 9 cuadrados grandes de 1 mm2 cada uno.
- Los cuatro cuadrados de esquina grande marcados con "L" para el recuento de leucocitos se subdividen en 16 cuadrados con lados de 0,25 mm.
- El gran cuadrado central se subdivide en 16 cuadrados con lados de 0,25 mm.
- Cada cuadrado de grupo consta de 16 minicuadrados con lados de 0,05 mm, cada uno con un área de 0,0025 mm2.
- Los 5 cuadrados de grupo en el gran cuadrado central se utilizan para el recuento de trombocitos y eritrocitos.
- El área de recuento de cada cuadrado de grupo está limitada por la parte externa con las líneas de límite triples.
- Con marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dispositivo de recuento |
| Cantidad | 1Each |
| Fondo (métrico) | 0,1mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Recuento de leucocitos, eritrocitos y trombocitos |
| Incluye | Sin abrazaderas de resorte |
Título del producto
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering