Learn More
Metanol, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10141720 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
1 l
2.5 L
2.5 l
5 L
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de plástico
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2,5 LT
2.50 LT
25 litros
5 LT
5 litros
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10141720 1 l Frasco de vidrio ámbar 1 LT
11472854 500 mL Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
10477322 1 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 1 LT
10284580 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
11976961 2.5 L Frasco de HDPE 2,5 LT
10396090 2.5 l Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10010240 5 L Frasco de plástico 5 litros
10516279 5 L Recipiente de plástico 5 LT
10191810 25 L Recipiente de metal 25 litros
10792734 25 L Recipiente de plástico 25 litros
10 options
Código de producto. 10141720
Marca: Fisher Chemical M/4000/15
Solicitar formato a granel o personalizado
CH4O, número CAS-67-56-1, alcohol de metilo, alcohol colonial, nafta de madera, alcohol de madera, metilol, alcohol piroxílico, alcohol colombiano, carbinol, 2,5 l, 64,7 °C, CHEBI:17790, incoloro, 32,04 g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, metanol, -98 °C, 4595, 32,042
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alcohol metílico, alcoholes de madera, alcohol de madera, nafta de madera, metilol, hidróxido de metilo, alcohol piroxílico, alcohol colonial, alcohol colombiano, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Punto de fusión -98 °C
Color Incolora
Punto de ebullición 64.7°C
Cantidad 1 l
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Presión de vapor 128 hPa a 20 °C
Viscosidad 0.55 cp a 20 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Methanol