Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales de 8 mm, rosca de 8 a 425, vidrio transparente, 1,5 ml, tapón de rosca de PP, orificio central
Código de producto. 10000842 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Material (revestimiento):
Caucho natural/TEF
PTFE virgen
Silicona/PTFE
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 10000842
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
  • ND8
  • 8-425
  • Vidrio
  • Transparente
  • 1,5 ml
  • Tapón de rosca
  • Orificio central
  • Polipropileno
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y cierres al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Negro
Material (revestimiento) Caucho natural/TEF
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) < 1,9/ml
N.° por paquete 100
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 8-425
Marking Spot No
Altura (métrico) 32 mm