Learn More
p-xilenobis(bromuro de trifenilfosfonio), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
p-Xylylenebis(triphenylphosphonium bromide) is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El p-xilenobis(bromuro de trifenilfosfonio) se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Xylylenebis(triphenylphosphonium bromide) |
| Punto de fusión | >300°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 3584592 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Nombre IUPAC | triphenyl({4-[(triphenylphosphaniumyl)methyl]phenyl}methyl)phosphanium dibromide |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 788.55 |
| Porcentaje de pureza | 96% |