Learn More
p-Xileno, 99 %, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11964441 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11964441 1 L Frasco de vidrio 1 LT
11984441 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
11974441 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11964441
Marca: Thermo Scientific Acros 445680010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 106-42-3 | C8H10 | 106.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-42-3
Fórmula molecular C8H10
Peso molecular (g/mol) 106.17
Número MDL MFCD00008556
Clave InChI URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-xylene, para-xylene, 1,4-dimethylbenzene, p-methyltoluene, p-dimethylbenzene, p-xylol, benzene, 1,4-dimethyl, 4-xylene, chromar, 4-methyltoluene
PubChem CID 7809
ChEBI CHEBI:27417
Nombre IUPAC 1,4-xileno
SMILES CC1=CC=C(C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Xylene
Punto de fusión 13.0°C
Absorbancia 0.01 max. at 380nm, 0.01 max. at 400nm, 0.05 max. at 350nm, 0.1 max. at 320nm, 1 max. at 294nm
Densidad 0.8660g/mL
Punto de ebullición 138.0°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 25°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4940 to 1.4960
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Gravedad específica 0.866
Fórmula lineal C6H4(CH3)2
Viscosidad 0.648 mPa.s (20°C)
Información de solubilidad Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most organic, solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.17
Porcentaje de pureza 99%
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Xylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.