Learn More
p-Tolilurea, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11489063
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11489063
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11150.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622-51-5
Fórmula molecular C8H10N2O
Peso molecular (g/mol) 150.181
Número MDL MFCD00025433
Clave InChI DMSHKWHLXNDUST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-tolylurea, p-tolylcarbamide, 4-tolylurea, 4-methylphenyl urea, urea, p-tolyl, 1-p-tolyl urea, 1-4-methylphenyl urea, p-tolycarbamide, urea, 4-methylphenyl, n-4-methylphenyl urea
PubChem CID 12148
Nombre IUPAC (4-metilfenil)urea
SMILES CC1=CC=C(C=C1)NC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Tolylurea
Punto de fusión 177°C to 184°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2208088
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza ≥98%