Learn More
p-Tolylmagnesium chloride, 2M (31 wt.%) solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10678024 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10678024 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
10186553 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
2 options
Código de producto. 10678024
Marca: Thermo Scientific Acros 382728000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 696-61-7 , 109-99-9
Fórmula molecular C7H7ClMg
Peso molecular (g/mol) 150.888
Número MDL MFCD00672097
Clave InChI BLMRDOZWELZHDX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo p-tolylmagnesium chloride, magnesium, chloro 4-methylphenyl, 4-tolylmagnesium chloride, 4-tolyl-magnesium chloride, 4-methylphenylmagnesium chloride, ybpfqofspmwgka-uhfffaoysa-m, p-tolylmagnesium chloride solution, 1.0 m in thf
PubChem CID 11829629
Nombre IUPAC magnesio; metilbenceno; cloruro
SMILES CC1=CC=[C-]C=C1.[Mg+2].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Tolylmagnesium chloride
Color Sin designar
Nombre de nota 2M solution in THF
Fórmula lineal CH3C6H4MgCl
Concentración 2 to 2.2M
Densidad 1.0000g/mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.89
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1
Cantidad 800 mL
Temperatura de inflamación −17°C
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Tolylmagnesium chloride, 2M (31 wt.%) solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.