Learn More
Ácido p-toluenesulfonico 12, % en ácido acético, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Toluenesulfonic acid |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Nombre de nota | 12% in Acetic Acid |
| CAS | 104-15-4, 64-19-7 |
| Punto de ebullición | 116.0°C |
| Fórmula molecular | C7H8O3S |
| Número MDL | MFCD00064387 |
| Beilstein | 11, 97 |
| Concentración | 11 to 13% (Alkalimetry) |
| Fieser | 01,1172; 04,508; 05,673; 06,597; 07,374; 08,488; 09,471; 11,535; 12,507 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- p-Toluenesulfonic acid, 12% in acetic acid
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.