missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ P-Selectin/CD62P Antibody (03) [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30042605
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30042605 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30042605 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP330734MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

P-Selectin/CD62P Monoclonal antibody specifically detects P-Selectin/CD62P in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno P-Selectin/CD62P
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 03
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CD62P antigen, FLJ45155, PADGEMantigen CD62), selectin P (granule membrane protein 140kDa, antigen CD62)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This product is a recombinant monoclonal antibody expressed from HEK293 cells made from recombinant Human P-Selectin/CD62P protein (RefSeq#: AAN06828.1)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6403
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.