Learn More
P, S, Ca, Zn, Na, Mg, K, Cu, Al @ 1000μg/mL in 5% HNO3, 100mL, VHG™
Descripción
P, S, Ca, Zn, Na, Mg, K, Cu, Al @ 1000μg/mL in 5% HNO3, 100mL
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aluminium/Calcium/Copper/Magnesium/Phosphorus/Potassium/Sodium/Sulfur/Zinc |
| CAS | 7429-90-5, 7440-70-2, 7440-50-8, 7439-95-4, 7723-14-0, 9-7-7440 |
| Nombres de analitos o componentes | Aluminium/Calcium/Copper/Magnesium/Phosphorus/Potassium/Sodium/Sulfur/Zinc |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Solvent or Matrix | 5% HNO3 |
| Cantidad | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Aluminium 1000 μg/mL/Calcium 1000 μg/mL/Copper 1000 μg/mL/Magnesium 1000 μg/mL/Phosphorus 1000 μg/mL/Potassium 1000 μg/mL/Sodium 1000 μg/mL/Sulfur 1000 μg/mL/Zinc 1000 μg/mL |