Learn More
sulfato de p-fenilendiamina, 98 %
Código de producto. 11460523
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460523 250 g 250 g
11450523 1000 g 1000 g
11470523 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460523 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12659.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16245-77-5
Fórmula molecular C6H10N2O4S
Peso molecular (g/mol) 206.22
Número MDL MFCD00035510
Clave InChI UFPKLWVNKAMAPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-phenylenediamine sulfate, benzene-1,4-diamine sulfate, 1,4-diaminobenzene sulfate, 1,4-phenylenediamine sulfate, 1,4-benzenediamine, sulfate 1:1, unii-s7igm30961, benzene-1,4-diamine; sulfuric acid, 1,4-benzenediamine, sulfate, benzene-1,4-diammonium sulphate, 1,4-benzenediamine sulfate
PubChem CID 27769
Nombre IUPAC benzene-1,4-diamine; sulfuric acid
SMILES OS(O)(=O)=O.NC1=CC=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Phenylenediamine sulfate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 250 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.22
Porcentaje de pureza 98%