Learn More
p-Cimeno, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3778096 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 LT
2.50 litro
250 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10447100 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10446910 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10293940 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10781535 10 L Tambor de plástico 10 LT
4 options
Código de producto. 10447100
Marca: Thermo Scientific Acros 111762500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99-87-6 | C10H14 | 134.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-87-6
Fórmula molecular C10H14
Peso molecular (g/mol) 134.22
Número MDL MFCD00008893
Clave InChI HFPZCAJZSCWRBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-cymene, 4-isopropyltoluene, p-isopropyltoluene, dolcymene, p-cymol, paracymene, cymene, para-cymene, 1-isopropyl-4-methylbenzene, camphogen
PubChem CID 7463
ChEBI CHEBI:28768
Nombre IUPAC 1-metil-4-propan-2-ilbenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Cymene
Punto de fusión -68.0°C
Densidad 0.8540g/mL
Punto de ebullición 176.0°C to 178.0°C
Temperatura de inflamación 47°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4CH(CH3)2
Índice de refracción 1.4890 to 1.4910
Cantidad 250 mL
Beilstein 05, II, 322
Índice Merck 15, 2760
Gravedad específica 0.854
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chloroform,acetone,,benzene and ccl4
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.22
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.