Learn More
p-Cimeno, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10446910 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 LT
2.50 litro
250 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10446910 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10447100 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10293940 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10781535 10 L Tambor de plástico 10 LT
4 options
Código de producto. 10446910
Marca: Thermo Scientific Acros 111760010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99-87-6 | C10H14 | 134.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-87-6
Fórmula molecular C10H14
Peso molecular (g/mol) 134.22
Número MDL MFCD00008893
Clave InChI HFPZCAJZSCWRBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-cymene, 4-isopropyltoluene, p-isopropyltoluene, dolcymene, p-cymol, paracymene, cymene, para-cymene, 1-isopropyl-4-methylbenzene, camphogen
PubChem CID 7463
ChEBI CHEBI:28768
Nombre IUPAC 1-metil-4-propan-2-ilbenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Cymene
Punto de fusión -68.0°C
Densidad 0.8540g/mL
Punto de ebullición 176.0°C to 178.0°C
Temperatura de inflamación 47°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4CH(CH3)2
Índice de refracción 1.4890 to 1.4910
Cantidad 1 L
Beilstein 05, II, 322
Índice Merck 15, 2760
Gravedad específica 0.854
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chloroform,acetone,,benzene and ccl4
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.22
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.