Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para P-cadherina (CDH3) humana
Código de producto. 17185389
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
17185389 5 × 96 pruebas cada uno
15454943 96 pruebas 1 set
2 options
Código de producto. 17185389
Marca: Invitrogen™ EHCDH3X5
ELISA
The Human P-Cadherin (CDH3) ELISA quantitates Hu P-Cadherin in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu P-Cadherin. Principle of the method The Human P-Cadherin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La P-cadherina, también conocida como cadherina-3, es una proteína cadherina tipo 1 que pertenece a la superfamilia de las cadherinas. Las cadherinas tipo 1 son proteínas transmembranosas de un solo paso que tienen 5 repeticiones de cadherinas extracelulares y un dominio intracelular que se une a la p120-catenina y la beta-catenina. Las cadherinas son glicoproteínas de adhesión célula-célula con dependencia del calcio responsables de una serie de procesos, entre los que se incluyen el desarrollo, la cicatrización de heridas, la señalización celular, el crecimiento y la diferenciación celular. La P-cadherina se expresa en estructuras fetales humanas y en tejidos adultos como la capa basal de la epidermis, la mama, la próstata, los ovarios, el cuello uterino, los folículos pilosos y el endotelio corneal. La expresión de la p-cadherina también se ha observado en células madre embrionarias, células madre de la glándula mamaria normal y en folículos pilosos. La sobreexpresión de la p-cadherina se ha asociado con un mal pronóstico en carcinomas de mama, próstata, ovario, colon y estómago. Las mutaciones en el CDH3 se asocian con hipotricosis congénita con distrofia macular juvenil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P22223
Intervalo del ensayo De 2,47 pg/ml a 18,000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 20 pg/ml
Intervalo de calibración De 20 pg/ml a 18 000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Receptores y factores de crecimiento
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 1001
Símbolo de gen CDHP,HJMD,PCAD
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Cromógeno, Tampón de lavado, Estándar, SAV-HRP, Cubiertas adhesivas para placas, Anticuerpo de detección biotinilado, Concentrado de diluyente de ensayo, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Solución de parada
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Matriz extracelular y adhesión celular
Volumen de muestra 3,3 μl de plasma; 3,3 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo CDHP, HJMD, PCAD
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min