Learn More
p-Benzoquinona, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021004
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
5000 g
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11468690
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13162.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 106-51-4 | C6H4O2 | 108.096 g/mol
p-Benzoquinone is used as a dienophile in Diels-Alder cycloadditions to prepare naphthoquinones and 1,4-phenanthrenediones. It acts as a dehydrogenation reagent and an oxidizer in synthetic organic chemistry. In the Thiele-Winter reaction, it is involved in the preparation of triacetate of hydroxyquinol by reacting with acetic anhydride and sulfuric acid. It is also used in the synthesis of bromadol and to suppress double- bond migration during olefin metathesis reactions. It is used as a precursor to hydroquinone which finds application in photography and as a reducing agent and an antioxidant in rubber production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
La p-benzoquinona se utiliza como un dienófilo en las cicloadiciones de Diels-Alder para preparar naftoquinonas y 1,4-fenantrenedionas. Actúa como reactivo de deshidrogenación y oxidante en química orgánica sintética. En la reacción de Thiele-Winter, participa en la preparación de triacetato de hidroxiquinol reaccionando con anhídrido acético y ácido sulfúrico. También se utiliza en la síntesis de bromadol y para suprimir la migración de doble enlace durante las reacciones de metátesis de olefina. Se utiliza como precursor de la hidroquinona que se aplica en la fotografía y como agente reductor y antioxidante en la producción de caucho.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, éter, metanol, benceno, acetona y acetato de etilo.
Notas
Sensible a la luz. Almacénese en lugar fresco. Incompatible y reacciona violentamente con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-51-4
Fórmula molecular C6H4O2
Peso molecular (g/mol) 108.096
Número MDL MFCD00001591
Clave InChI AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-benzoquinone, benzoquinone, quinone, 1,4-benzoquinone, p-quinone, chinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, cyclohexadienedione, para-quinone, 1,4-benzoquine
PubChem CID 4650
ChEBI CHEBI:16509
Nombre IUPAC Ciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
SMILES C1=CC(=O)C=CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Benzoquinone
Punto de fusión 112°C to 115°C
Densidad 1.318
Punto de ebullición ∼180°C (sublimation)
Temperatura de inflamación 77°C (171°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Olor Pungent
Cantidad 100 g
Número UN UN2587
Beilstein 773967
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,8074
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,ether,methanol,benzene,acetone and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.1
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Benzoquinone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Quinone