Especificaciones
| Velocidad motor | 120/143 L/min. |
| Requisitos eléctricos | 100/115/230 V 50/60 Hz |
| Fondo (métrico) | 150 mm |
| Modelo | P 8 E |
| Nivel de ruido | <49 dB |
| Vataje | 200 w |
| Peso (métrico) | 21 kg |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Altura global (métrico) | 215 mm |
| Anchura global (métrico) | 405 mm |
| Mostrar más |